Learn More
Éthanolamine, AR certifié pour l’analyse, Fisher Chemical
Code produit. p-7073016 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
500 mL
2.5 L
Conditionnement:
2.50L
500mL
Code produit. 10736481
Marque: Fisher Chemical E/0701/08
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 141-43-5
Formule moléculaire C2H7NO
Poids moléculaire (g/mol) 61.08
Numéro MDL MFCD00008183
Clé InChI HZAXFHJVJLSVMW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethanolamine, monoethanolamine, aminoethanol, 2-hydroxyethylamine, colamine, glycinol, olamine, 2-amino-1-ethanol, ethanol, 2-amino, ethylolamine
CID PubChem 700
ChEBI CHEBI:16000
Nom IUPAC 2-aminoéthanol
SMILES NCCO
Spécification
Point de fusion 10°C
Couleur Incolore
pH 12
Point d’ébullition 170°C
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 500 mL
Densité de vapeur 2.1
Poids de la formule 61.08g/mol
Tension de vapeur 0.48mmHg at 20°C
Forme physique Liquide