Learn More
Éthéphon 100 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30316586
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30316586 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30316586 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA13230000AL100
 Article restreint
Expédition estimée: 07-01-2027
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethephon
CAS 16672-87-0
Noms d’analytes ou de composants Ethephon
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C2 H6 Cl O3 P
Concentration 100 μg/ml
Certifications/Conformité ISO 17034
Formule InChI InChI=1S/C2H6ClO3P/c3-1-2-7(4,5)6/h1-2H2,(H2,4,5,6)
SMILES OP(=O)(O)CCCl
Nom IUPAC Acide 2-chloroéthylphosphonique
Solvent or Matrix Acétonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 144.49
Quantité 1 mL
Poids de la formule 143,9743 g/mol