Learn More
Éthéphon, Dr. Ehrenstorfer
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ethephon |
| CAS | 16672-87-0 |
| Noms d’analytes ou de composants | Ethephon |
| Conditions d’expédition | +20 °C |
| Formule moléculaire | C2 H6 Cl O3 P |
| Certifications/Conformité | ISO/CEI 17025 |
| Formule InChI | InChI=1S/C2H6ClO3P/c3-1-2-7(4,5)6/h1-2H2,(H2,4,5,6) |
| SMILES | OP(=O)(O)CCCl |
| Nom IUPAC | Acide 2-chloroéthylphosphonique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 144.49 |
| Afficher plus |