Description
Honeywell Fluka™ offre une gamme étendue de matériaux de référence organiques et de matériaux de référence certifiés inorganiques de haute qualité.
- Produit conformément à la norme ISO 9001
- Convient à un large éventail d’industries et d’applications
- Certificat d’analyse détaillé inclus dans chaque expédition
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ethephon |
| CAS | 16672-87-0 |
| % max. CAS | ≤ 100% |
| Beilstein | 1751208 |
| Couleur | Blanc |
| Point de fusion | 74°C to 75°C |
| Point d’ébullition | 265°C |
| Synonyme | 2-Chloroethylphosphonic acid |
| Poids moléculaire (g/mol) | 144.5 g/mol |
| Quantité | 100 mg |