Learn More
Éther, conservé avec 2 % d’alcool, 0,5 % max. d’eau et 7 ppm min. de BHT, U.S.P., J.T. Baker™
Code produit 15538554 Tous les produits J.T.Baker Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
4 L
Conditionnement:
Bouteille en aluminium
Conditionnement:
1L
4L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
15538554 1 L Bouteille en aluminium 1L
15528554 4 L Bouteille en aluminium 4L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15538554 Fournisseur Avantor J.T.Baker Code fournisseur 923922
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 60-29-7
Formule moléculaire C4H10O
Poids moléculaire (g/mol) 74.12
Numéro MDL MFCD00011646
Clé InChI RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diethyl ether, ether, ethyl ether, diethyl oxide, ethyl oxide, aether, pronarcol, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether
CID PubChem 3283
ChEBI CHEBI:35702
Nom IUPAC éthoxyéthane
SMILES CCOCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Ether
Note relative au nom Preserved with 2% Alcohol, 0.5% max Water and 7ppm min BHT
Point d’éclair −45.00°C
Conditionnement Bouteille en aluminium
Quantité 1 L
Gravité spécifique 1L = 0.71kg
Poids de la formule 74.12
Qualité USP