Learn More
Bromure d’éthidium, (solution de 1 %/biologie moléculaire), Fisher BioReagents
Code produit 10132863
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 ml
Conditionnement:
10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10132863 10 ml 10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10132863 Fournisseur Fisher BioReagents Code fournisseur BP130210
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS : 1239-45-8 | C21H20BrN3 | 394,32 g/mol
Flacon poly ambré ; 10 ml
Réactifs pour l'électrophorèse
• Une large gamme de produits pour des applications en biologie moléculaire et biochimie
• L'ensemble des produits Fisher Bioreagents est disponible sous le site internet www.fr.fishersci.com
• Solution à 1%
• Pour biologie moléculaire
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethidium Bromide
Couleur Rouge
Note relative au nom Solution à 1 %
CAS 1239-45-8, 7732-18-5
Conditionnement Flacon transparent
Notes de qualité de la pureté Sans DNase, RNase ni protéases
Formule moléculaire C21H20BrN3
Numéro MDL MFCD00011724
Quantité 10 ml
Merck Index 15, 4769
Forme physique Liquide
Synonyme ethidium bromide, homidium bromide, dromilac, 3,8-diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridinium bromide, ethydium bromide, 3,8-diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridin-5-ium bromide, etbr, 2,7-diamino-10-ethyl-9-phenylphenanthridinium bromide, 2,7-diamino-9-phenyl-10-ethylphenanthridinium bromide, unii-059nuo2z1l
Clé InChI ZMMJGEGLRURXTF-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Br-].CC[N+]1=C(C2=CC=CC=C2)C2=CC(N)=CC=C2C2=CC=C(N)C=C12
Nom IUPAC bromure 5-éthyl-6-phénylphénanthridine-5-ium-3,8-diamine
Poids moléculaire (g/mol) 394.32
CID PubChem 14710
ChEBI CHEBI:4883
Poids de la formule 394.33
Qualité Biologie moléculaire
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethidium bromide, 1% Solution/Molecular Biology
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
Mention de danger
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 3, 8-Diamino-1-ethyl-6-phenylphenantridinium bromide