Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sachets de coloration au bromure d’éthidium, avec solution d’activation.
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
- Pour éliminer le bromure d’éthidium dans les solutions de nucléotides et les gels
- La capacité maximale est de 5 mg de bromure d’éthidium
- Élimine également les colorations à base de Coomassie
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ethidium bromide de-staining bags |
| Note relative au nom | with activation soln. |
| Informations sur la solubilité | It is soluble in water. |
| Quantité | 25 de chaque |
Sécurité et traitement
- Ethidium bromide de-staining bag activation solution
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contain: propan-2-ol, Sodiumlauryl sulphate