Learn More
Solution de bromure d’éthidium,0,625 mg/ml, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15444489
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
Conditionnement:
5mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15444489 5 mL 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15444489 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J62029.AA
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
Pour la visualisation de l’ADN dans l’électrophorèse sur gel
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethidium bromide soln.
Couleur Rouge
CAS 1239-45-8
Concentration 0.625mg/ml
Odeur Odorless
Formule moléculaire C21H20BrN3
Numéro MDL MFCD00011724
Quantité 5 mL
Numéro UN UN2810
Merck Index 14,4731
Forme physique Flacon compte-gouttes
Synonyme ethidium bromide, homidium bromide, dromilac, 3,8-diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridinium bromide, ethydium bromide, 3,8-diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridin-5-ium bromide, etbr, 2,7-diamino-10-ethyl-9-phenylphenanthridinium bromide, 2,7-diamino-9-phenyl-10-ethylphenanthridinium bromide, unii-059nuo2z1l
Clé InChI ZMMJGEGLRURXTF-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Br-].CC[N+]1=C(C2=CC=CC=C2)C2=CC(N)=CC=C2C2=CC=C(N)C=C12
Nom IUPAC 3,8-diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridin-5-ium bromide
Poids moléculaire (g/mol) 394.32
CID PubChem 14710
ChEBI CHEBI:4883
Poids de la formule 394.31