Learn More
Solution de bromure d’éthidium,10 mg/ml, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15494679
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mL
Unit Size:
10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
15494679 10 mL 10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15494679 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. J62282.AB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    77.32€
    65.65€ / 10mL
    Économisez 11.67€
    15% de réduction
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Pour la visualisation de l’ADN dans l’électrophorèse sur gel
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau Ethidium bromide soln.
Couleur Rouge
CAS 1239-45-8
Concentration 10mg/ml
Odeur Odorless
Formule moléculaire C21H20BrN3
Numéro MDL MFCD00011724
Quantité 10 mL
Numéro UN UN2810
Merck Index 14,4731
Forme physique Liquide
Synonyme ethidium bromide, homidium bromide, dromilac, 3,8-diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridinium bromide, ethydium bromide, 3,8-diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridin-5-ium bromide, etbr, 2,7-diamino-10-ethyl-9-phenylphenanthridinium bromide, 2,7-diamino-9-phenyl-10-ethylphenanthridinium bromide, unii-059nuo2z1l
Informations sur la solubilité Soluble in water (10mg/mL).
Clé InChI ZMMJGEGLRURXTF-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Br-].CC[N+]1=C(C2=CC=CC=C2)C2=CC(N)=CC=C2C2=CC=C(N)C=C12
Nom IUPAC 3,8-diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridin-5-ium bromide
Poids moléculaire (g/mol) 394.32
CID PubChem 14710
ChEBI CHEBI:4883
Poids de la formule 394.32
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Ethidium bromide solution, 10 mg/ml
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
Hazard Statement
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 3,8-Diamino-1-ethyl-6-phenylphenantridinium bromide