Learn More
Éthinylestradiol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ethinylestradiol |
| Point de fusion | 180.0°C to 188.0°C |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 97.5% min. (HPLC) |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Quantité | 1 g |
| Poids de la formule | 296.41 |
| Pourcentage de pureté | 98% |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Ethinylestradiol
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Cancérogénicité Catégorie 1B
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H350-Peut provoquer le cancer.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- MIXTURE LIST-Contient: Ethinylestradiol