Learn More
Ansell ETHIPARAT Acétate d'éthylène-vinyle (EVA Gants non stériles
Code produit 17899662 Tous les produits Ansell Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
Standard
Moyen
Grande
Conditionnement:
100 paires
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
17899662 Moyen 100 paires
17889662 Grande 100 paires
17809672 Standard 100 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Code produit 17899662 Fournisseur Ansell Code fournisseur M2079
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12.08€
    7.91€ / 100 paires
    Économisez 4.17€
    34% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Gants d'examen synthétiques sans poudre, idéaux pour des changements de gants fréquents.
  • Ce gant synthétique non stérile est fabriqué à partir de matériaux copolymères (film d'éthylène-acétate de vinyle) et constitue une alternative sûre et efficace au latex de caoutchouc naturel.
  • Emballé sur un support en papier pour une mise en place facile
  • alternative synthétique économique
  • Protection contre les allergies au latex de type I.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité EN 455 Partie 1, EN 455 Partie 3, EN 455 Partie 1, EN 455 Partie 3, ISO 10993-10:2002, ISO 13485
Certifications / conformité (Europe) EN 455 Partie 1, EN 455 Partie 3, EN 455 Partie 1, EN 455 Partie 3, ISO 10993-10:2002, ISO 13485
Chemotherapeutic Rated Non
Accelerator Free Non
Applications Soins de santé
AQL 1.5
Couleur Concluant
Jetable Usage unique
Finition externe Non texturés
Finger Thickness (English) 1,2 mil
Finger Thickness (Metric) 0.03 mm
Latex Free Oui
Matériau EVA
Palm Thickness (English) 1,2 mil
Palm Thickness (Metric) 0.03 mm
Poudré Sans poudre
Type de produit Gants d’examen
Dimensions Moyen
Épaisseur (impériale) 1,2 mil
Épaisseur (métrique) 0.03 mm
FDA 510 (k) Non
Modèle Etiparato no estéril
Longueur (impériale) 10,9 in
Longueur (métrique) 278 mm