Learn More
Ansell ETHIPARAT Ethylene Vinyl Acetate (EVA) Gloves, Sterile Pair-Packed
Code produit 17869662 Tous les produits Ansell Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
Conditionnement:
50 paires
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions unitSize
17869662 L 50 paires
17879662 M 50 paires
17859662 S 50 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17869662 Fournisseur Ansell Code fournisseur M3370
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Gant d’examen stérile synthétique, non poudré, conditionné par paire, idéal pour procédures stériles de courte durée.
  • Ce gant synthétique stérile est fabriqué à partir de matériaux copolymères (film à base d’éthylène-acétate de vinyle) et constitue une alternative sûre et efficace au latex de caoutchouc naturel
  • Il est idéal pour une utilisation fréquente lors des procédures d'examen stériles (non chirurgicales) et peut également être utilisé comme sous-gant pour une protection renforcée
  • Gant stérile conditionné par paire sous pochette
  • Papier de protection pour faciliter le gantage
  • Alternative synthétique rentable pour applications stériles
  • Protège contre les allergies au latex de type I
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité EN 455 Part 1, EN 455 Part 3, EN 455 Part 1, EN 455 Part 3, ISO 13485, ISO 10993-10:2002
Certifications / conformité (Europe) EN 455 Part 1, EN 455 Part 3, EN 455 Part 1, EN 455 Part 3, ISO 13485, ISO 10993-10:2002
Chemotherapeutic Rated Non
Accelerator Free No
Applications Soins de santé
AQL 1.5
Couleur Clear
Jetable Single-use
Finition externe Non texturés
Finger Thickness (English) 1.2 mil
Finger Thickness (Metric) 0.03 mm
Latex Free Oui
Matériau EVA
Palm Thickness (English) 1.2 mil
Palm Thickness (Metric) 0.03 mm
Poudré Sans poudre
Type de produit Gants d’examen
Dimensions L
Épaisseur (impériale) 1.2 mil
Épaisseur (métrique) 0.03 mm
FDA 510 (k) Non
Modèle ETHIPARAT Sterile Pairs
Longueur (impériale) 10.9 in.
Longueur (métrique) 278 mm