Learn More
Ansell ETHIPARAT Ethylene Vinyl Acetate (EVA) Gloves, Sterile Single-Packed
Code produit 17839662 Tous les produits Ansell Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
Conditionnement:
100 paires
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions unitSize
17839662 M 100 paires
17829662 L 100 paires
17849662 S 100 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Code produit 17839662 Fournisseur Ansell Code fournisseur M3345
Outlet Corner
Utilisez le code promo 28080
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Gant d’examen stérile synthétique, non poudré, conditionné par paire, idéal pour procédures stériles de courte durée.
  • Ce gant synthétique stérile est fabriqué à partir de matériaux copolymères (film à base d’éthylène-acétate de vinyle) et constitue une alternative sûre et efficace au latex de caoutchouc naturel
  • Il est idéal pour une utilisation fréquente lors des procédures d'examen stériles (non chirurgicales) et peut également être utilisé comme sous-gant pour une protection renforcée
  • Gant stérile conditionné à l’unité  sous pochette
  • Papier de protection pour faciliter le gantage
  • Alternative synthétique rentable pour applications stériles
  • Protège contre les allergies au latex de type I
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité EN 455 Part 1, EN 455 Part 3, ISO 10993-10:2002, ISO 13485
Certifications / conformité (Europe) EN 455 Part 1, EN 455 Part 3, ISO 10993-10:2002, ISO 13485
Chemotherapeutic Rated Non
Accelerator Free No
Applications Soins de santé
AQL 1.5
Couleur Clear
Jetable Single-use
Finition externe Non texturés
Finger Thickness (English) 1.2 mil
Finger Thickness (Metric) 0.03 mm
Latex Free Oui
Matériau EVA
Palm Thickness (English) 1.2 mil
Palm Thickness (Metric) 0.03 mm
Poudré Sans poudre
Type de produit Gants d’examen
Dimensions M
Épaisseur (impériale) 1.2 mil
Épaisseur (métrique) 0.03 mm
FDA 510 (k) Non
Modèle ETHIPARAT Sterile Singles
Longueur (impériale) 10.9 in.
Longueur (métrique) 278 mm