Learn More
Ansell ETHIPARAT Ethylene Vinyl Acetate (EVA) Gloves, Sterile Single-Packed
Shop All Ansell ProductsDescription
- Ce gant synthétique stérile est fabriqué à partir de matériaux copolymères (film à base d’éthylène-acétate de vinyle) et constitue une alternative sûre et efficace au latex de caoutchouc naturel
- Il est idéal pour une utilisation fréquente lors des procédures d'examen stériles (non chirurgicales) et peut également être utilisé comme sous-gant pour une protection renforcée
- Gant stérile conditionné à l’unité sous pochette
- Papier de protection pour faciliter le gantage
- Alternative synthétique rentable pour applications stériles
- Protège contre les allergies au latex de type I
Specifications
Specifications
| Certifications/Conformité | EN 455 Part 1, EN 455 Part 3, ISO 10993-10:2002, ISO 13485 |
| Certifications / conformité (Europe) | EN 455 Part 1, EN 455 Part 3, ISO 10993-10:2002, ISO 13485 |
| Chemotherapeutic Rated | Non |
| Accelerator Free | No |
| Applications | Soins de santé |
| AQL | 1.5 |
| Couleur | Clear |
| Jetable | Single-use |
| Finition externe | Non texturés |
| Finger Thickness (English) | 1.2 mil |
| Show More |