Learn More
Ethopabate 100 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30309752
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30309752 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30309752 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA13295000AL100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethopabate
CAS 59-06-3
Noms d’analytes ou de composants Ethopabate
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C12 H15 N O4
Concentration 100 μg/ml
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Benzoic acid, 4-(acetylamino)-2-ethoxy-, methyl ester, Benzoic acid, 4-acetamido-2-ethoxy-, methyl ester (7CI,8CI), 4-Acetamido-2-ethoxybenzoic acid methyl ester, Ethopabate, Ethyl pabate, Methyl 2-ethoxy-4-acetamidobenzoate, Methyl 4-(acetylamino)-2-ethoxybenzoate, Methyl 4-acetamido-2-ethoxybenzoate
Formule InChI InChI=1S/C12H15NO4/c1-4-17-11-7-9(13-8(2)14)5-6-10(11)12(15)16-3/h5-7H,4H2,1-3H3,(H,13,14)
SMILES CCOc1cc(NC(=O)C)ccc1C(=O)OC
Nom IUPAC 4-acétamido-2-éthoxybenzoate de méthyle
Solvent or Matrix Acétonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 237.25
Quantité 1 mL
Poids de la formule 237,1001 g/mol