Learn More
Éthoxysulfuron 100 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30328622
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30328622 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30328622 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA13311000AL100
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethoxysulfuron
CAS 126801-58-9
Noms d’analytes ou de composants Ethoxysulfuron
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C15 H18 N4 O7 S
Concentration 100 μg/mL
Certifications/Conformité ISO 17034
Formule InChI InChI=1S/C15H18N4O7S/c1-4-25-10-7-5-6-8-11(10)26-27(21,22)19-15(20)18-14-16-12(23-2)9-13(17-14)24-3/h5-9H,4H2,1-3H3,(H2,16,17,18,19,20)
SMILES CCOc1ccccc1OS(=O)(=O)NC(=O)Nc2nc(OC)cc(OC)n2
Nom IUPAC (2-éthoxyphényl) N-[(4,6-diméthoxypyrimidine-2-yl)carbmoyl]sulfamate
Solvent or Matrix Acetonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 398.39
Quantité 1 mL
Poids de la formule 398.0896 g/mol