Learn More
Éthoxytriméthylsilane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11348265
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11348265 100 g 100g
11338265 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11348265 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L10151.22
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1825-62-3 | Molecular Formula: C5H14OSi | Molecular Weight: 118.25 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1825-62-3
Formule moléculaire C5H14OSi
Poids moléculaire (g/mol) 118.25
Numéro MDL MFCD00009069
Clé InChI RSIHJDGMBDPTIM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trimethylethoxysilane, silane, ethoxytrimethyl, silane, trimethylethoxy, ethyl trimethylsilyl ether, trimethylsilyl ethyl ether, ethoxy trimethyl silane, trimethyl ethoxy silane, silane,ethoxytrimethyl, acmc-1btam, ethanol, tms derivative
CID PubChem 15772
Nom IUPAC ethoxytrimethylsilane
SMILES CCO[Si](C)(C)C
Spécification
Point d’ébullition 75°C to 76°C
Nom chimique ou matériau Ethoxytrimethylsilane
Point de fusion -83°C
Quantité 100 g
Point d’éclair −18°C (−0°F)
Odeur Mild
Indice de réfraction 1.374
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 0.757
Numéro UN UN1993
Beilstein 1731950
Poids de la formule 118.25
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethoxytrimethylsilane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethoxytrimethylsilane