Learn More
Éthylozate 100 μg/ml d’acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30315468
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30315468 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30315468 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA13315000AL100
Découvrez les matériaux de référence certifiés du Dr. Ehrenstorfer : disponible dans plusieurs formats, y compris les mélanges réglementaires multi-composants, pour étayer vos analyses alimentaires et environnementales avec une qualité traçabilité et accréditée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethychlozate
CAS 27512-72-7
Noms d’analytes ou de composants Ethychlozate
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C11 H11 Cl N2 O2
Concentration 100 μg/mL
Certifications/Conformité ISO 17034
Formule InChI InChI=1S/C11H11ClN2O2/c1-2-16-11(15)6-10-8-5-7(12)3-4-9(8)13-14-10/h3-5H,2,6H2,1H3,(H,13,14)
SMILES CCOC(=O)Cc1n[nH]c2ccc(Cl)cc12
Nom IUPAC 2-(5-chloro-1H-indazol-3-yl)acétate d’éthyle
Solvent or Matrix Acetonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 238.67
Quantité 1 mL
Poids de la formule 238.0509 g/mol