Learn More
1-Bromocyclobutanecarboxylate d’éthyle, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-4089918 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 10422770
Marque: Thermo Scientific Acros 188710010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 35120-18-4 | C7H11BrO2 | 207.06 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 35120-18-4
Formule moléculaire C7H11BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 207.06
Numéro MDL MFCD00001322
Clé InChI UTVNSHXHFRIXMM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 1-bromocyclobutanecarboxylate, ethyl alpha-bromocyclobutanecarboxylate, 1-bromo-cyclobutanecarboxylic acid ethyl ester, cyclobutanecarboxylic acid, 1-bromo-, ethyl ester, 1-bromocyclobutanecarboxylic acid ethyl ester, ethyl .alpha.-bromocyclobutanecarboxylate, acmc-1cswe, ethyl abromocyclobutanecarboxylate, ethyl-1-bromocyclobutanecarboxylate, 1-ethoxycarbonyl-1-bromocyclobutane
CID PubChem 97595
Nom IUPAC 1-bromocyclobutane-1-carboxylate d’éthyle
SMILES CCOC(=O)C1(CCC1)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 1-bromocyclobutanecarboxylate
Couleur Incolore
Densité 1.2790g/mL
Point d’ébullition 85°C to 88°C (12.0 mmHg)
Point d’éclair 79°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire BrC4H6CO2C2H5
Quantité 1 g
Gravité spécifique 1.279
Poids de la formule 207.06
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethyl 1-bromocyclobutanecarboxylate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.