Learn More
Éthyl (1RS)-5-Benzoyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolizine-1-carboxylate (ester éthylique de kétorolac), Mikromol™
Code produit 30050296
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30050296 100 mg 100mg
30049290 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30050296 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0851.11
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Éthyl (1RS)-5-Benzoyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolizine-1-carboxylate (ester éthylique de kétorolac)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ketorolac Ethyl Ester
CAS 108061-03-6
Noms d’analytes ou de composants Ketorolac Ethyl Ester
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C17 H17 N O3
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Ketorolac Trometamol Imp. J (EP), 5-Benzoyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolizine-1-carboxylic acid ethyl ester, 1H-Pyrrolizine-1-carboxylic acid, 5-benzoyl-2,3-dihydro-, ethyl ester, (+/-)-, Ketorolac ethyl ester, Ketorolac Trometamol Impurity J, Ketorolac Impurity J
Formule InChI InChI=1S/C17H17NO3/c1-2-21-17(20)13-10-11-18-14(13)8-9-15(18)16(19)12-6-4-3-5-7-12/h3-9,13H,2,10-11H2,1H3
SMILES CCOC(=O)C1CCn2c1ccc2C(=O)c3ccccc3
Nom IUPAC 5-benzoyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolizine-1-carboxylate d’éthyle
Poids moléculaire (g/mol) 283.32
Quantité 100 mg
Poids de la formule 283,1208 g/mol