Learn More
2-[2-[(2,6-dichlorophényl)amino]phényl]acétate d'éthyle (ester éthylique du diclofénac), LoGiCal
Code produit 30459192
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30459192 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30459192 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR0006.11
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Diclofenac Ethyl Ester
CAS 15307-77-4
Noms d’analytes ou de composants Diclofenac Ethyl Ester
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C16 H15 Cl2 N O2
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Ethyl [2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl]acetate, Ethyl 2-[2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl]acetate, Aceclofenac Imp. C (EP), Ethyl Ester of Diclofenac, Aceclofenac Impurity C
Formule InChI InChI=1S/C16H15Cl2NO2/c1-2-21-15(20)10-11-6-3-4-9-14(11)19-16-12(17)7-5-8-13(16)18/h3-9,19H,2,10H2,1H3
Type de solution Neat
SMILES CCOC(=O)Cc1ccccc1Nc2c(Cl)cccc2Cl
Nom IUPAC acétate d'éthyle 2-[2-(2,6-dichloroanilino)phényl]
Industry Type Clinical Testing
Poids moléculaire (g/mol) 324.2
Quantité 10 mg
Poids de la formule 323.048 g/mol