Learn More
2-[2-[(2,6-dichlorophényl)amino]phényl]acétate d'éthyle (ester éthylique du diclofénac), Mikromol™
Description
2-[2-[(2,6-dichlorophényl)amino]phényl]acétate d'éthyle (ester éthylique du diclofénac)
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Diclofenac Ethyl Ester |
| CAS | 15307-77-4 |
| Noms d’analytes ou de composants | Diclofenac Ethyl Ester |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C16 H15 Cl2 N O2 |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | Ethyl [2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl]acetate, Ethyl 2-[2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl]acetate, Aceclofenac Imp. C (EP), Ethyl Ester of Diclofenac, Aceclofenac Impurity C |
| Formule InChI | InChI=1S/C16H15Cl2NO2/c1-2-21-15(20)10-11-6-3-4-9-14(11)19-16-12(17)7-5-8-13(16)18/h3-9,19H,2,10H2,1H3 |
| SMILES | CCOC(=O)Cc1ccccc1Nc2c(Cl)cccc2Cl |
| Nom IUPAC | 2-[2-(2,6-dichloroanilin)phényl]acétate |
| Afficher plus |