Learn More
2,3-dibromopropionate d’éthyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7022699
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
Code produit. 11457437
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A15591.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 3674-13-3 | C5H8Br2O2 | 259.925 g/mol
Ethyl 2,3-dibromopropionate is used as pharmaceutical Intermediates. It is a building block that has been used as a catalyst for the polymerization of ethyl acrylate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2,3-dibromopropionate d’éthyle est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique. C’est un bloc de construction qui a été utilisé comme catalyseur pour la polymérisation de l’acrylate d’éthyle.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver dans un récipient étanche au frais et au sec. Incompatible avec les agents oxydants, les acides et les bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3674-13-3
Formule moléculaire C5H8Br2O2
Poids moléculaire (g/mol) 259.925
Numéro MDL MFCD00000212
Clé InChI OENICUBCLXKLJQ-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 97945
Nom IUPAC Éthyl 2,3-dibromopropanoate
SMILES CCOC(=O)C(CBr)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 2,3-dibromopropionate
Densité 1.789
Point d’ébullition 212°C to 214°C
Point d’éclair 90°C (194°F)
Odeur Irritating
Indice de réfraction 1.5 00
Quantité 25 g
Numéro UN UN2922
Beilstein 636046
Synonyme ethyl 2,3-dibromopropionate, propanoic acid, 2,3-dibromo-, ethyl ester, ethyl alpha,beta-dibromopropionate, propionic acid, 2,3-dibromo-, ethyl ester, ethyl-2,3-dibromopropionate, 2,3-dibromopropionic acid ethyl ester, ethyl .alpha.,.beta.-dibromopropionate, propionic acid, 2,3-dibromo-, ethyl ester 6ci,7ci,8ci, ethyl2,3-dibromopropionate, acmc-1ahn6
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 259.94
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethyl 2,3-dibromopropionate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Ethyl 2,3-dibromopropionate