Learn More
2-[4-(4-chlorobenzoyl)phénoxy]-2-méthylpropanoate d'éthyle, Mikromol™
Code produit 30052511
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30052511 25 mg 25mg
30051048 100 mg 100mg
30460116 4 x 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30052511 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0505.050025
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
2-[4-(4-chlorobenzoyl)phénoxy]-2-méthylpropanoate d'éthyle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 2-[4-(4-Chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methylpropanoate
CAS 42019-08-9
Noms d’analytes ou de composants Ethyl 2-[4-(4-Chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methylpropanoate
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C19 H19 Cl O4
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Ethyl 2-[4-(4-Chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methylpropanoate, Fenofibrate Imp. E (EP), Fenofibrate Impurity E
Formule InChI InChI=1S/C19H19ClO4/c1-4-23-18(22)19(2,3)24-16-11-7-14(8-12-16)17(21)13-5-9-15(20)10-6-13/h5-12H,4H2,1-3H3
SMILES CCOC(=O)C(C)(C)Oc1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(Cl)cc2
Nom IUPAC 2-[4-(4-chlorobenzoyl)phénoxy]-2-méthylpropanoate
Poids moléculaire (g/mol) 346.8
Quantité 25 mg
Poids de la formule 346.0972 g/mol