Learn More
2,4-dichloro-5-sulfamoylbenzoate d'éthyle, Mikromol™
Code produit 30460479
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30460479 4 x 25 mg -
30051505 100 mg 100mg
30051882 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30460479 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0014.5000254AMP
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
2,4-dichloro-5-sulfamoylbenzoate d'éthyle, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 2,4-Dichloro-5-sulphamoylbenzoate
CAS 4793-25-3
Noms d’analytes ou de composants Ethyl 2,4-Dichloro-5-sulphamoylbenzoate
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C9 H9 Cl2 N O4 S
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Ethyl 2,4-Dichloro-5-sulphamoylbenzoate
Formule InChI InChI=1S/C9H9Cl2NO4S/c1-2-16-9(13)5-3-8(17(12,14)15)7(11)4-6(5)10/h3-4H,2H2,1H3,(H2,12,14,15)
Type de solution Neat
SMILES CCOC(=O)c1cc(c(Cl)cc1Cl)S(=O)(=O)N
Nom IUPAC 2,4-dichloro-5-sulfamoylbenzoate d'éthyle
Poids moléculaire (g/mol) 298.14
Quantité 4 x 25 mg
Poids de la formule 296.9629 g/mol