Learn More
2,4-difluorobenzoate d’éthyle, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11454574
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 11454574
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A13177.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 108928-00-3
Formule moléculaire C9H8F2O2
Poids moléculaire (g/mol) 186.16
Numéro MDL MFCD00153149
Clé InChI OPQFYGPAOVCNEQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,4-difluorobenzoic acid ethyl ester, 2,4-difluoro-benzoic acid ethyl ester, pubchem3467, acmc-209w2m, ethyl-2,4-difluorobenzoate, ethyl 2,4-di-fluorobenzoate, rarechem al bi 0213, ethyl2,4-difluorobenzoate, 2,4 ethyl-difluorobenzoate, 2,4-difluorobenzoic acid, ethyl ester
CID PubChem 2737170
Nom IUPAC 2,4-Difluorobenzoate d’éthyle
SMILES CCOC(=O)C1=CC=C(F)C=C1F
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 2,4-difluorobenzoate
Point d’ébullition 65°C to 67°C (15 mmHg)
Quantité 1 g
Poids de la formule 186.16
Pourcentage de pureté 98%