Learn More
2-bromo-3-méthylbutyrate d’éthyle, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10065780 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
50g
Code produit. 10065780
Marque: Thermo Scientific Acros 409790100
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 609-12-1 | C7H13BrO2 | 209.08 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 609-12-1
Formule moléculaire C7H13BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 209.08
Clé InChI WNFUWONOILPKNX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 2-bromoisovalerate, ethyl 2-bromo-3-methylbutyrate, butanoic acid, 2-bromo-3-methyl-, ethyl ester, ethyl .alpha.-bromoisovalerate, 2-bromoisovaleric acid ethyl ester, butyric acid, 2-bromo-3-methyl-, ethyl ester, ethyl 2-bromo-3-methyl-butanoate, .alpha.-bromoisovaleric acid ethyl ester, ethyl, a-bromoisovalerate, ethyl 2-bromo isovalerate
CID PubChem 79068
Nom IUPAC 2-bromo-3-méthylbutanoate d’éthyle
SMILES CCOC(=O)C(C(C)C)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 2-bromo-3-methylbutyrate
Couleur Gris
Point d’ébullition 77.0°C (12.0 mmHg)
Point d’éclair 65°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)2CHCHBrCOOC2H5
Indice de réfraction 1.4485 to 1.4505
Quantité 10 g
Poids de la formule 209.08
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre, cristaux ou flocons