Learn More
2-bromopropionate d’éthyle, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11448950
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
500 g
Conditionnement:
250g
50g
Code produit. 11448950
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A10820.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 535-11-5 | C5H9BrO2 | 181.03 g/mol
It’s an important organic intermediate can be used in agrochemical, pharmaceutical synthesis and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il s’agit d’un intermédiaire organique important qui peut être utilisé dans les domaines de l’agrochimie, de la synthèse pharmaceutique et des colorants.
Solubilité
Non miscible à l’eau. Soluble dans l’alcool et l’éther.
Remarques
À conserver à l’obscurité et à l’écart des agents oxydants et des acides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 535-11-5
Formule moléculaire C5H9BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 181.03
Numéro MDL MFCD00000144
Clé InChI ARFLASKVLJTEJD-UHFFFAOYNA-N
Synonyme ethyl 2-bromopropionate, ethyl alpha-bromopropionate, ethyl-2-bromopropionate, 2-bromopropanoic acid ethyl ester, propanoic acid, 2-bromo-, ethyl ester, alpha-bromopropionic acid ethyl ester, ethyl a-bromopropionate, dl-ethyl 2-bromopropionate, 2-bromopropionic acid ethyl ester, ethyl alpha-bromopropanoate
CID PubChem 79040
Nom IUPAC 2-Bromopropanoate d’éthyle
SMILES CCOC(=O)C(C)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 2-bromopropionate
Densité 1.391
Point d’ébullition 158°C to 160°C
Point d’éclair 51°C (123°F)
Indice de réfraction 1.446
Quantité 50 g
Numéro UN UN1992
Beilstein 773920
Merck Index 14,3772
Informations sur la solubilité Immiscible in water. Soluble in alcohol and ether.
Poids de la formule 181.03
Pourcentage de pureté ≥98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Ethyl 2-bromopropionate