Learn More
2-bromovalérate d’éthyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7028294
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
Code produit. 11497206
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B25530.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 615-83-8 | C7H13BrO2 | 209.083 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 615-83-8
Formule moléculaire C7H13BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 209.083
Numéro MDL MFCD00000159
Clé InChI ORSIRXYHFPHWTN-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 79071
Nom IUPAC 2-bromopentanoate d’éthyle
SMILES CCCC(C(=O)OCC)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 2-bromovalerate
Densité 1.226
Point d’ébullition 190°C to 192°C
Point d’éclair 77°C (170°F)
Indice de réfraction 1.448
Quantité 25 g
Numéro UN UN3265
Beilstein 1098901
Synonyme ethyl 2-bromovalerate, ethyl2-bromovalerate, ethyl .alpha.-bromovalerate, pentanoic acid, 2-bromo-, ethyl ester, 2-bromovaleric acid ethyl ester, 2-bromopentanoic acid ethyl ester, 2-bromo-pentanoic acid ethyl ester, pentanoic acid, bromo-, ethyl ester, ethyl bromovalerate, ethyl-2bromovalerate
Poids de la formule 209.09
Pourcentage de pureté 97%