Learn More
2-chloropyridine-3-carboxylate d'éthyle, Mikromol™
Code produit 30049938
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30049938 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30049938 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0915.03
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
2-chloropyridine-3-carboxylate d'éthyle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau ethyl 2-chloropyridine-3-carboxylate
CAS 1452-94-4
Noms d’analytes ou de composants ethyl 2-chloropyridine-3-carboxylate
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C8 H8 Cl N O2
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Flunixin Meglumine Imp. C (EP), Flunixin USP Related Compound C, Flunixin USP RC C, Ethyl 2-Chloropyridine-3-carboxylate, Flunixin Related Compound C, Flunixin Meglumine Impurity C, Flunixin Impurity C
Formule InChI InChI=1S/C8H8ClNO2/c1-2-12-8(11)6-4-3-5-10-7(6)9/h3-5H,2H2,1H3
SMILES CCOC(=O)c1cccnc1Cl
Nom IUPAC 2-chloropyridine-3-carboxylate d’éthyl
Poids moléculaire (g/mol) 185.61
Quantité 100 mg
Poids de la formule 185,0244 g/mol