Learn More
2-cyano-2-méthylpropionate d’éthyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
Description
It is employed as a intermediates for pharmaceutical and organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme intermédiaire pour la synthèse pharmaceutique et organique.
Solubilité
Soluble dans l’éther. Non miscible ou difficile à mélanger avec l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
Il est utilisé comme intermédiaire pour la synthèse pharmaceutique et organique.
Solubilité
Soluble dans l’éther. Non miscible ou difficile à mélanger avec l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ethyl 2-cyano-2-methylpropionate |
| Densité | 0.97 |
| Point d’ébullition | 185°C |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | 2-cyano-2-methylpropionic acid ethyl ester, ethyl 2-cyano-2-methylpropionate, ethyl 2-cyano-2,2-dimethylacetate, 2-cyano-2-methylpropanoic acid ethyl ester, ethyl 2-cyano-2-methyl-propanoate, propanoic acid, 2-cyano-2-methyl-, ethyl ester, pubchem23352, acmc-209dfv, ksc529g3h, ethyl2-cyano-2-methylpropionate |
| Informations sur la solubilité | Soluble in ether. Not miscible or difficult to mix with water. |
| Poids de la formule | 141.17 |
| Pourcentage de pureté | 97% |