Learn More
2-isothiocyanatopropionate d’éthyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7045941
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 11393216
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L12532.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 39574-16-8 | C6H9NO2S | 159.20 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 39574-16-8
Formule moléculaire C6H9NO2S
Poids moléculaire (g/mol) 159.20
Numéro MDL MFCD00070636
Clé InChI ALJGYASQFZQQJX-UHFFFAOYNA-N
Synonyme ethyl 2-isothiocyanatopropionate, ethyl n-thioxomethylene alaninate, propanoic acid, 2-isothiocyanato-, ethyl ester, acmc-20al0z, acmc-20lue7, propanoic acid, 2-isothiocyanato-, ethyl ester, s, ethyl l-2-isothiocyanatopropanoate, alanine, n-carbonothioyl-, ethyl ester
CID PubChem 142361
Nom IUPAC éthyl 2-isothiocyanatopropanoate
SMILES CCOC(=O)C(C)N=C=S
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 2-isothiocyanatopropionate
Point d’ébullition 63°C to 64°C (1 mmHg)
Indice de réfraction 1.4925
Quantité 1 g
Numéro UN UN2922
Beilstein 1723243
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 159.2
Pourcentage de pureté 97%