Learn More
Acétate d’éthyle2-nitrobenzoyl,97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10186397 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 10186397
Marque: Thermo Scientific Acros 430040010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 52119-39-8 | C11H11NO5 | 237.21 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 52119-39-8
Formule moléculaire C11H11NO5
Poids moléculaire (g/mol) 237.21
Numéro MDL MFCD03424821
Clé InChI OWZNCVIBJQPNEF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 3-2-nitrophenyl-3-oxopropanoate, ethyl 2-nitrobenzoylacetate, acmc-1awhb, ethyl 3-2-nitrophenyl-3-oxo-propanoate, ethyl o-nitrobenzoylacetate, ethyl 2-o-nitrobenzoyl acetate, ethyl 2-2-nitrobenzoyl acetate, ethyl 2-o-nitrobenzoyl-acetate, ethyl 2-nitrobenzoyl acetate
CID PubChem 10561837
Nom IUPAC éthyl 3-(2-nitrophényl)-3-oxopropanoate
SMILES CCOC(=O)CC(=O)C1=CC=CC=C1[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 2-nitrobenzoylacetate
Point de fusion 35.0°C to 36.0°C
Couleur Orange à marron
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 237.21
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide