Learn More
2-oxo-4-phénylbutyrate d’éthyle, 90+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11410691
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
Code produit. 11410691
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B20148.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 64920-29-2 | C12H14O3 | 206.241 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 64920-29-2
Formule moléculaire C12H14O3
Poids moléculaire (g/mol) 206.241
Numéro MDL MFCD00037533
Clé InChI STPXIOGYOLJXMZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 2-oxo-4-phenylbutyrate, ethyl benzylpyruvate, ethyl-2-oxo-4-phenylbutyrate, unii-5ynu9lpt51, 5ynu9lpt51, 2-oxo-4-phenylbutyric acid ethyl ester, 2-oxo-4-phenyl butyric acid ethyl ester, ethyl 2-oxo-4-phenyl-butanoate, 2-oxo-4-phenylbutanoic acid ethyl ester, ethyl2-oxo-4-phenylbutyrate
CID PubChem 562087
Nom IUPAC 2-Oxo--phénylbutanoate4-phénylbutanoate d’éthyle
SMILES CCOC(=O)C(=O)CCC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 2-oxo-4-phenylbutyrate
Densité 1.09
Point d’ébullition 131°C to 133°C (2 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.502
Quantité 10 g
Beilstein 2725083
Poids de la formule 206.24
Pourcentage de pureté ≥90%