Learn More
acétate d'éthyle (2-oxopyrrolidin-1-yl), Mikromol™
Code produit 17984406
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17984406 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17984406 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0083.02
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
acétate d'éthyle (2-oxopyrrolidin-1-yl)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl (2-Oxopyrrolidin-1-yl)acetate
CAS 61516-73-2
Noms d’analytes ou de composants Ethyl (2-Oxopyrrolidin-1-yl)acetate
Conditions d’expédition Poche de glace (-20 °C)
Formule moléculaire C8 H13 N O3
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Ethyl (2-Oxopyrrolidin-1-yl)acetate, Piracetam Imp. C (EP), 2-Oxo-1-pyrrolidineacetic acid ethyl ester, 1-(Ethoxycarbonylmethyl)-2-pyrrolidone, Ethyl (2-oxo-1-pyrrolidinyl)acetate, Ethyl 2-oxo-1-pyrrolidineacetate, Piracetam Impurity C
Formule InChI InChI=1S/C8H13NO3/c1-2-12-8(11)6-9-5-3-4-7(9)10/h2-6H2,1H3
SMILES CCOC(=O)CN1CCCC1=O
Nom IUPAC 2-(2-oxopyrrolide-1-yl)acétate d’éthyle
Poids moléculaire (g/mol) 171.19
Quantité 100 mg
Poids de la formule 171,0895 g/mol