Learn More
Éthyl (2S)-2-[[(3S)-1-(2-Éthoxy-2-oxoéthyl)-2-oxo-2,3,4,5-tétrahydro-1H-1-benzazépin-3-yl]amino]-4-phénylbutanoate (Ester éthylique de bénazépril), Mikromol™
Code produit 30050576
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30050576 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30050576 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM1229.020025
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Éthyl (2S)-2-[[(3S)-1-(2-Éthoxy-2-oxoéthyl)-2-oxo-2,3,4,5-tétrahydro-1H-1-benzazépin-3-yl]amino]-4-phénylbutanoate (Ester éthylique de bénazépril)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Benazepril Ethyl Ester
CAS 103129-58-4
Noms d’analytes ou de composants Benazepril Ethyl Ester
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C26 H32 N2 O5
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Benazepril Hydrochloride Imp. G (EP), Benazepril Imp. G (EP), Benazepril USP Related Compound G, Benazepril USP RC G, Ethyl (2S)-2-< (3S)-1-(2-Ethoxy-2-oxoethyl)-2-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1-benzazepin-3-yl]amino]-4-phenylbutanoate, 1H-1-Benzazepine-1-acetic acid, 3-[[1-(ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]-2,3,4,5-tetrahydro-2-oxo-, ethyl ester, [S-(R*,R*)]- (9CI), Benazepril Ethyl Ester, Benazepril Related Compound G (USP), Benazepril Related Compound G, Benazepril Hydrochloride Impurity G, Benazepril Impurity G
Formule InChI InChI=1S/C26H32N2O5/c1-3-32-24(29)18-28-23-13-9-8-12-20(23)15-17-21(25(28)30)27-22(26(31)33-4-2)16-14-19-10-6-5-7-11-19/h5-13,21-22,27H,3-4,14-18H2,1-2H3/t21-,22-/m0/s1
SMILES CCOC(=O)CN1C(=O)[C@H](CCc2ccccc12)N[C@@H](CCc3ccccc3)C(=O)OCC
Nom IUPAC (2S)-2-[[(3S)-1-(2-etoxi-2-oxoetil)-2-oxo-4,5-dihidro-3H-1-benzazepin-3-il]amino]-4-fenilbutanoato de etilo
Poids moléculaire (g/mol) 452.54
Quantité 25 mg
Poids de la formule 452,2311 g/mol