Learn More
Éthyl [3-(10,11-Dihydro-5H-dibenzo[a,d][7]annulén-5-ylidène)propyl]méthylcarbamate, Mikromol™
Product Code. 30050312
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
50 mg
missing translation for 'unitSize':
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité missing translation for 'unitSize'
30050312 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30050312 missing translation for 'mfr' Mikromol missing translation for 'supplierNo' MM0079.12
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
éthyl [3-(10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d][7]annulén-5-ylidène)propyl]méthylcarbamate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau Ethyl [3-(10,11-Dihydro-5H-dibenzo[a,d][7]annulen-5-ylidene)propyl]methylcarbamate
CAS 16234-88-1
Noms d’analytes ou de composants Ethyl [3-(10,11-Dihydro-5H-dibenzo[a,d][7]annulen-5-ylidene)propyl]methylcarbamate
Conditions d’expédition Poche de glace (-20 °C)
Formule moléculaire C22 H25 N O2
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Nortriptyline Hydrochloride Imp. G (EP), Nortriptyline Imp. G (EP), Ethyl [3-(10,11-Dihydro-5H-dibenzo[a,d][7]annulen-5-ylidene)propyl]methylcarbamate, Nortriptyline N-Ethyl Carbamate, Nortriptyline Hydrochloride Impurity G, Nortriptyline Impurity G
Formule InChI InChI=1S/C22H25NO2/c1-3-25-22(24)23(2)16-8-13-21-19-11-6-4-9-17(19)14-15-18-10-5-7-12-20(18)21/h4-7,9-13H,3,8,14-16H2,1-2H3
SMILES CCOC(=O)N(C)CCC=C1c2ccccc2CCc3ccccc13
Nom IUPAC N-[3-(5,6-dihidrodibenzo[1,2-a:2',1'-d][7]annulen-11-ilideno)propil]-N-metilcarbamato de etilo
Poids moléculaire (g/mol) 335.44
Quantité 50 mg
Poids de la formule 335,1885 g/mol