Learn More
3-[[2-[(4-cyanoanilino)méthyl]-1-méthylbenzimidazole-5-carbonyl]-(2-pyridyl)amino]propanoate d'éthyle, Mikromol™
Description
3-[[2-[(4-cyanoanilino)méthyl]-1-méthylbenzimidazole-5-carbonyl]-(2-pyridyl)amino]propanoate d'éthyle
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ethyl 3-[[2-[(4-Cyanoanilino)methyl]-1-methylbenzimidazole-5-carbonyl]-(2-pyridyl)amino]propanoate |
| CAS | 211915-84-3 |
| Noms d’analytes ou de composants | Ethyl 3-[[2-[(4-Cyanoanilino)methyl]-1-methylbenzimidazole-5-carbonyl]-(2-pyridyl)amino]propanoate |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C27 H26 N6 O3 |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | β-Alanine, N-[[2-[[(4-cyanophenyl)amino]methyl]-1-methyl-1H-benzimidazol-5-yl]carbonyl]-N-2-pyridinyl-, ethyl ester, 1-Methyl-2-[((4-cyanophenyl)amino)methyl]-benzimidazole-5-carboxamide N-(2-pyridyl)-N-(2-(ethoxycarbonyl)ethyl), Deacetamidine Cyano Dabigatran Ethyl Ester |
| Formule InChI | InChI=1S/C27H26N6O3/c1-3-36-26(34)13-15-33(24-6-4-5-14-29-24)27(35)20-9-12-23-22(16-20)31-25(32(23)2)18-30-21-10-7-19(17-28)8-11-21/h4-12,14,16,30H,3,13,15,18H2,1-2H3 |
| SMILES | CCOC(=O)CCN(C(=O)c1ccc2c(c1)nc(CNc3ccc(cc3)C#N)n2C)c4ccccn4 |
| Nom IUPAC | 3-[[2-[(4-canoanilino)méthyl]-1-méthylbenzimidazole-5-carbonate]-pyridine-2-ylamino]propanoate |
| Afficher plus |