Learn More
Éthyl 3-[3,5-di(trifluorométhyl)phényl]-3-oxopropanoate, 90 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10663423
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
Code produit. 10663423
Marque: Thermo Scientific Maybridge TL00364DA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 175278-02-1
Formule moléculaire C13H10F6O3
Poids moléculaire (g/mol) 328.21
Numéro MDL MFCD00052321
Clé InChI IBRYPSPFMRZTCX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 3-3,5-bis trifluoromethyl phenyl-3-oxopropanoate, ethyl 3,5-bis trifluoromethyl benzoyl acetate, ethyl 3,5-bis trifluoromethyl benzoyl-acetate, ethyl 3-3,5-di trifluoromethyl phenyl-3-oxopropanoate, benzenepropanoic acid, b-oxo-3,5-bis trifluoromethyl-,ethyl ester
CID PubChem 2782049
Nom IUPAC ethyl 3-[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]-3-oxopropanoate
SMILES CCOC(=O)CC(=O)C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 3-[3, 5-di(trifluoromethyl)phenyl]-3-oxopropanoate
% min. CAS 90.0
Plage de pourcentage du dosage 90%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule linéaire (CF3)2C6H3C(O)CH2CO2CH2CH3
Quantité 1 g
Poids de la formule 328.21
Pourcentage de pureté 90%