Learn More
3,5-diméthylbenzoate d'éthyle, TRC
Code produit 30342669
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30342669 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30342669 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB124825100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 3,5-Dimethylbenzoate
CAS 21239-29-2
Formule moléculaire C11H14O2
Synonyme 3,5-Dimethylbenzoic Acid Ethyl Ester
SMILES CCOC(=O)C1=CC(=CC(=C1)C)C
Poids moléculaire (g/mol) 178.23
Poids de la formule 178,0994 g/mol
Pourcentage de pureté >95% (HPLC)