Learn More
3-cyclopropyl-3-oxopropionate d’éthyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15416617
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15416617 5 g 5g
15406617 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15416617 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H33756.06
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 24922-02-9 | C8H12O3 | 156.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 24922-02-9
Formule moléculaire C8H12O3
Poids moléculaire (g/mol) 156.18
Numéro MDL MFCD00184570
Clé InChI LFSVADABIDBSBV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-cyclopropyl-3-oxo-propionic acid ethyl ester, ethyl 3-cyclopropyl-3-oxo-propanoate, ethyl 3-cyclopropyl-3-oxopropionate, ethyl 3-cyclopropyl-3-oxo-propionate, ethyl beta-oxo-cyclopropane propionate, ksc205o7f, ethyl cyclopropylcarbonylacetate, carbethoxymethyl cyclopropyl ketone, ethyl ?-oxo-cyclopropanepropionate, ethyl3-cyclopropyl-3-oxopropanoate
CID PubChem 262979
Nom IUPAC 3-cyclopropyl-3-oxopropanoate d’éthyle
SMILES CCOC(=O)CC(=O)C1CC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 3-cyclopropyl-3-oxopropionate
Point d’ébullition 73°C (1 mmHg)
Quantité 5 g
Poids de la formule 156.18
Pourcentage de pureté 97%