Learn More
Éthyle 3-diméthylaminopropionate, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11351317
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 11351317
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L01542.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 20120-21-2 | C7H15NO2 | 145.20 g/mol
Ethyl 3-dimethylaminopropionate is used in the preparation of [3-(dimethylamino)propionyl]guanidine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 3-diméthylaminopropionate d’éthyle est utilisé dans la préparation de [3-(diméthylamino)propionyl]guanidine.
Solubilité
Immiscible avec l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 20120-21-2
Formule moléculaire C7H15NO2
Poids moléculaire (g/mol) 145.20
Numéro MDL MFCD00015166
Clé InChI IZMJWGJGVGRWBW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 3-dimethylamino propanoate, ethyl 3-dimethylaminopropionate, ethyl 3-dimethylamino propionate, n,n-dimethyl-beta-alanine ethyl ester, ethyl 3-n,n-dimethylamino propionate, ethyl n,n-dimethyl-beta-alaninate, ethyl beta-dimethylamino propionate, beta-alanine, n,n-dimethyl-, ethyl ester, ethyl 3-dimethyl-aminopropionate, ethyl-3-n,n-dimethylamino propionate
CID PubChem 88372
Nom IUPAC ethyl 3-(dimethylamino)propanoate
SMILES CCOC(=O)CCN(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 3-dimethylaminopropionate
Point d’ébullition 56°C to 57°C (12 mmHg)
Point d’éclair 58°C (136°F)
Odeur Amine-like
Quantité 5 g
Numéro UN UN1993
Beilstein 1702477
Poids de la formule 145.2
Pourcentage de pureté 97%