Description
- Nous sommes votre fournisseur de réactifs de laboratoire et de produits chimiques de haute qualité pour les laboratoires d’analyse et de chimie :
Solvants – Utilisation spécifique ACS (HPLC), utilisation générale ACS, solvants pour l’histologie et qualité de réactif pour la synthèse chimique et d’autres applications industrielles.
Produits inorganiques – Synthèse chimique et chimie inorganique, y compris les acides et bases essentiels, les sels, les métaux, les éléments et les réactifs pour les réactions chimiques.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ethyl 3-ethoxypropionate |
| Point de fusion | 49.99°C |
| Couleur | Incolore |
| Densité | 0.95g/mL at 25°C |
| Point d’ébullition | 166°C |
| Point d’éclair | 58°C (136.4°F) |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Formule linéaire | C2H5OCH2CH2CO2C2H5 |
| Indice de réfraction | n20/D 1.405 |
| Quantité | 4 L |
| Afficher plus |