Learn More
3-éthoxypropionate d’éthyle, 99+ %, pur, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10616091 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
10 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
10L
1L
2.50L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10616091 1 L Flacon en verre 1L
10541501 2.5 L Flacon en verre 2.50L
10686594 10 L Récipient en plastique 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10616091 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 269490010
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 763-69-9 | C7H14O3 | 146.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 763-69-9
Formule moléculaire C7H14O3
Poids moléculaire (g/mol) 146.19
Numéro MDL MFCD00051356
Clé InChI BHXIWUJLHYHGSJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 3-ethoxypropionate, 3-ethoxypropionic acid ethyl ester, propanoic acid, 3-ethoxy-, ethyl ester, eep solvent, ethoxypropionic acid, ethyl ester, ethyl beta-ethoxypropionate, unii-ec38rsj79j, propionic acid, 3-ethoxy-, ethyl ester, ethyl-3-ethoxypropionate, ethylester kyseliny 3-ethoxypropionove
CID PubChem 12989
Nom IUPAC éthyl 3-éthoxypropanoate
SMILES CCOCCC(=O)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 3-ethoxypropionate
Note relative au nom 99+%
Point de fusion -75°C
Densité 0.9490g/mL
Point d’ébullition 170°C
Point d’éclair 59°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C2H5OC(O)CH2CH2OC2H5
Indice de réfraction 1.4060 to 1.408
Quantité 1 L
Gravité spécifique 0.949
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1.6% (20 c)
Stabilisateur 50 to 100ppm BHT
Viscosité 1.3 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 146.19
Pourcentage de pureté 99+%
Qualité Pures
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethyl 3-ethoxypropionate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.