Learn More
3-éthoxypropionate d’éthyle, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11416946
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1000 mL
Conditionnement:
1000mL
250mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11416946 250 mL 250mL
11406946 1000 mL 1000mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11416946 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24024.AK
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 763-69-9 | C7H14O3 | 146.186 g/mol
Ethyl 3-ethoxypropionate is used in the synthesis of phenols and selective inhibitors of cyclin-dependant kinase 4/6 for novel cancer therapies. It is also used as a solvent to prepare polymers. Further, it is used in paints and coatings.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 3-éthoxypropionate d’éthyle est utilisé dans la synthèse de phénols et d’inhibiteurs sélectifs de la kinase dépendante de la cycline 4/6 pour fournir de nouveaux traitements contre le cancer. Il est également utilisé comme solvant pour préparer des polymères. De plus, il est utilisé dans les peintures et les revêtements.
Solubilité
Miscible avec la plupart des solvants organiques. Légèrement miscible à l’eau froide.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts, les métaux et les acides forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 763-69-9
Formule moléculaire C7H14O3
Poids moléculaire (g/mol) 146.186
Numéro MDL MFCD00051356
Clé InChI BHXIWUJLHYHGSJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 3-ethoxypropionate, 3-ethoxypropionic acid ethyl ester, propanoic acid, 3-ethoxy-, ethyl ester, eep solvent, ethoxypropionic acid, ethyl ester, ethyl beta-ethoxypropionate, unii-ec38rsj79j, propionic acid, 3-ethoxy-, ethyl ester, ethyl-3-ethoxypropionate, ethylester kyseliny 3-ethoxypropionove
CID PubChem 12989
Nom IUPAC éthyl 3-éthoxypropanoate
SMILES CCOCCC(=O)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 3-ethoxypropionate
Point de fusion -100°C
Point d’ébullition 169°C to 171°C
Point d’éclair 59°C (142°F)
Odeur Ester-like
Formule linéaire CH3CH2OCH2CH2CO2CH2CH3
Quantité 250 mL
Numéro UN UN3272
Poids de la formule 146.19
Pourcentage de pureté ≥99%