Learn More
3-2-oxobutyrate d’éthyle, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-3757881 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 10770901
Marque: Thermo Scientific Acros 203800050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 20201-24-5 | C7H12O3 | 144.17 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 20201-24-5
Formule moléculaire C7H12O3
Poids moléculaire (g/mol) 144.17
Numéro MDL MFCD00009122
Clé InChI CKTYYUQUWFEUCO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 3-methyl-2-oxobutyrate, ethyl dimethylpyruvate, ethyl 2-oxo-3-methylbutanoate, butanoic acid, 3-methyl-2-oxo-, ethyl ester, acmc-20akzg, ketovaline ethyl ester, pubchem18179, ethyl3-methyl-2-oxobutanoate, ethyl 2-methyl-2-oxobutyrate, ethyl-3-methyl-2-oxobutanoate
CID PubChem 88406
Nom IUPAC éthyl3-méthyl-2-oxobutanoate
SMILES CCOC(=O)C(=O)C(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 3-methyl-2-oxobutyrate
Couleur Jaune
Densité 0.9800g/mL
Point d’ébullition 62°C (11.0 mmHg)
Point d’éclair 43°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)2CHCOCO2C2H5
Indice de réfraction 1.4090 to 1.413
Quantité 5 g
Beilstein 03, 683
Gravité spécifique 0.98
Poids de la formule 144.17
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethyl 3-methyl-2-oxobutyrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.