Learn More
Éthyl 3-méthyl-4-nitrobenzoate, 98 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ethyl 3-methyl-4-nitrobenzoate |
| Point de fusion | 53°C to 55°C |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | benzoic acid, 3-methyl-4-nitro-, ethyl ester, 3-methyl-4-nitrobenzoic acid ethyl ester, acmc-209zoi, ethyl 3-methyl-4-nitro-benzoate, benzoic acid,3-methyl-4-nitro-, ethyl ester |
| Poids de la formule | 209.2 |
| Pourcentage de pureté | 98% |