Learn More
Éthyl 3-méthyl-4-nitrobenzoate, 98 %, Thermo Scientific™
Product Code. 11438567
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Unit Size:
10g
250g
50g
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11438567
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A18625.30
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 30650-90-9
Formule moléculaire C10H11NO4
Poids moléculaire (g/mol) 209.20
Numéro MDL MFCD00115804
Clé InChI OAXJZQMFWBIRKF-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 2796918
Nom IUPAC 3-Méthyl-4-nitrobenzoate d’éthyle
SMILES CCOC(=O)C1=CC=C(C(C)=C1)[N+]([O-])=O
Specifications
Nom chimique ou matériau Ethyl 3-methyl-4-nitrobenzoate
Point de fusion 53°C to 55°C
Quantité 250 g
Synonyme benzoic acid, 3-methyl-4-nitro-, ethyl ester, 3-methyl-4-nitrobenzoic acid ethyl ester, acmc-209zoi, ethyl 3-methyl-4-nitro-benzoate, benzoic acid,3-methyl-4-nitro-, ethyl ester
Poids de la formule 209.2
Pourcentage de pureté 98%