Learn More
Éthyl 3-(triméthylsilyl)propiolate, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15440428
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15440428 25 g 25g
15430428 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15440428 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H53517.14
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 16205-84-8 | C8H14O2Si | 170.283 g/mol
Ethyl 3-(trimethylsilyl)propiolate was used in the preparation of 4-ethoxycarbonyl-3-(trimethylsilyl)furan.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 3-(triméthylsilyl)propiolate d’éthyle est utilisé dans la préparation de 4-éthoxycarbonyl-3-(triméthylsilyl)furan.
Solubilité
Modérément soluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16205-84-8
Formule moléculaire C8H14O2Si
Poids moléculaire (g/mol) 170.283
Numéro MDL MFCD00074886
Clé InChI QRBKPHYAIRLCLK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 3-trimethylsilyl propiolate, ethyl 3-trimethylsilyl propynoate, ethyl 3-trimethylsilyl prop-2-ynoate, 2-propynoic acid, 3-trimethylsilyl-, ethyl ester, ethyl 3-trimethylsilyl-2-propynoate, acmc-1bvr4, ethyl 3-trimethylsily propynoate, ethyl3-trimethylsilyl propiolate, ethyl 3-trimethylsilyl propalate, trimethylsilylpropiolic acid ethyl ester
CID PubChem 568601
Nom IUPAC éthyle 3-triméthylsilylprop-2-ynoate
SMILES CCOC(=O)C#C[Si](C)(C)C
Spécification
Point d’ébullition 92°C to 96°C (28mmHg)
Nom chimique ou matériau Ethyl 3-(trimethylsilyl)propiolate
Quantité 25 g
Point d’éclair 71°C (160°F)
Indice de réfraction 1.441
Densité 0.897
Formule linéaire (CH3)3SiC≡CCO2CH2CH3
Beilstein 1767850
Informations sur la solubilité Sparingly soluble in water.
Poids de la formule 170.28
Pourcentage de pureté 98%