Learn More
4-(benzyloxy)benzoate d’éthyle, 97 %
Code produit. 11409147
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 11409147
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B20681.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 56441-55-5
Formule moléculaire C16H16O3
Poids moléculaire (g/mol) 256.301
Numéro MDL MFCD00174341
Clé InChI UMOKJIWMQFEFJE-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 191414
Nom IUPAC 4(Benzyloxy)benzoate d’éthyle
SMILES CCOC(=O)C1=CC=C(C=C1)OCC2=CC=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 4-(benzyloxy)benzoate
Point de fusion 42°C to 44°C
Quantité 5 g
Synonyme ethyl 4-benzyloxy benzoate, ethyl 4-benzyloxybenzoate, ethyl 4-phenylmethoxy benzoate, benzoic acid,4-phenylmethoxy-, ethyl ester, benzoic acid, 4-phenylmethoxy-, ethyl ester, acmc-20akz4, maybridge1_006068, ethyl4-benzyloxy benzoate, 4-ethoxycarbonylphenoxyphenyl methane, 4-ethoxycarbonylphenoxy phenyl methane
Poids de la formule 256.3
Pourcentage de pureté 97%